Dimethyl malonate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
220700010
220702500
220700051
220700010.EA
112
EUR
220700010.
220702500.
220700051.
Dimethyl malonate 99+%
Dimethyl malonate
Fórmula:
C₅H₈O₄ Ponto de ebulição: 180…181 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: –62 °C Densidade: 1,156 g/cm³ Ponto de Inflamação: 90 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008460 Número CAS: 108-59-8 EINECS: 203-597-8 Merck Index: 12,06169 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Free acid | ≤0.1 % (as malonic acid) |