Print…
Dimethyl malonate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
159560010 159562500 159560025
ACRO159560010EA 88.9 EUR
ACRO159560010 ACRO159562500 ACRO159560025
Dimethyl malonate 97%
Dimethyl malonate
Fórmula: C₅H₈O₄
Ponto de ebulição: 180…181 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 1,156 g/cm³
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008460
Número CAS: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm