Malonato de dietilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 105-53-3
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 90°(194°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.055
Refractive Index: 1.4140
Odour: Pleasant
Melting Point: -50°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 774687
Merck Reference: 14,3823
MDL No.: MFCD00009195
Fórmula:
C₇H₁₂O₄ Ponto de ebulição: 198…200 °C Ponto de Fusão: –50 °C Densidade: 1,055 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009195 Número CAS: 105-53-3 EINECS: 203-305-9 Merck Index: 14,3823 |