Print…
Malonato de dietilo 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
114450010 114450250 114455000 114450025 114450100
114450010.EA 84.8 EUR
114450010. 114450250. 114455000. 114450025. 114450100.
Malonato de dietilo 99+%
Malonato de dietilo
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 199 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 1,055 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009195
Número CAS: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Merck Index: 13,03856
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.052 to 1.058 g/ml
GC ≥99.0 %