Dimethyl sebacate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1,10-Decanedioic acid dimethyl ester, Dimethyl decanedioate, Sebacic acid dimethyl ester
L15805.22
L15805.36
L15805.22EA
44.7
EUR
L15805.22
L15805.36
Dimethyl sebacate ≥97%
Dimethyl sebacate
Purity: 97%
CAS No.: 106-79-6
Molecular Formula: CH3O2C(CH2)8CO2CH3
Formula Weight: 230.31
Flash Point: 145°(293°F)
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 287-289°
Beilstein Reference: 1785523
MDL No.: MFCD00008472
Fórmula:
C₁₂H₂₂O₄ Ponto de ebulição: 287…289 °C Ponto de Fusão: 25…28 °C Densidade: 0,988 Ponto de Inflamação: 145 °C (293 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008472 Número CAS: 106-79-6 EINECS: 203-431-4 |