Print…
Diethyl sebacate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sebacic acid diethyl ester, Decanedioic acid diethyl ester, Diethyl decanedioate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
246077-100ML 246077-500ML
SIAL246077-100MLEA 80.9 EUR
SIAL246077-100ML SIAL246077-500ML
Diethyl sebacate, Sigma-Aldrich®
Diethyl sebacate
Fórmula: C₁₄H₂₆O₄
Ponto de ebulição: 312 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 0,9646 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009219
Número CAS: 110-40-7
EINECS: 203-764-5