Print…
Dibutyl sebacate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Sebacic acid dibutyl ester, 1,10-Decanedioic acid dibutyl ester, Dibutyl decanedioate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D49504-1L D49504-250ML
SIALD49504-1LEA 210 EUR
SIALD49504-1L SIALD49504-250ML
Dibutyl sebacate, Sigma-Aldrich®
Dibutyl sebacate
Fórmula: C₁₈H₃₄O₄
Peso Molecular: 314.47 g/mol
Ponto de ebulição: 180
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00027218
Número CAS: 109-43-3
EINECS: 203-672-5