Dibutyl sebacate ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Sebacic acid dibutyl ester, 1,10-Decanedioic acid dibutyl ester, Dibutyl decanedioate
A18231.36
A18231.22
A18231.36EA
120
EUR
A18231.36
A18231.22
Dibutyl sebacate ≥90%
Dibutyl sebacate
Purity: 94%
CAS No.: 109-43-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3O2C(CH2)8CO2(CH2)3CH3
Formula Weight: 314.47
Flash Point: 178°(352°F)
Refractive Index: 1.441
Melting Point: -11°
Boiling Point: 344-345°
Beilstein Reference: 1798308
MDL No.: MFCD00027218
Fórmula:
C₁₈H₃₄O₄ Peso Molecular: 314.47 g/mol Ponto de ebulição: 344…345 °C Ponto de Fusão: –11 °C Densidade: 0.94 Ponto de Inflamação: 178 °C (352 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00027218 Número CAS: 109-43-3 EINECS: 203-672-5 |