Print…
Dibutyl sebacate 93%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sebacic acid dibutyl ester, 1,10-Decanedioic acid dibutyl ester, Dibutyl decanedioate
406650010 406652500 406650025
ACRO406650010EA 148 EUR
ACRO406650010 ACRO406652500 ACRO406650025
Dibutyl sebacate 93%
Dibutyl sebacate
Fórmula: C₁₈H₃₄O₄
Peso Molecular: 314.47 g/mol
Ponto de ebulição: 180
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 0.94 g/cm³
Ponto de Inflamação: 186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00027218
Número CAS: 109-43-3
EINECS: 203-672-5
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥91 %
Color scale ≤40 APHA