Print…
Sebacato de bis(2-etilhexilo), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
84822-1L 84822-250ML
SIAL84822-1LEA 207 EUR
SIAL84822-1L SIAL84822-250ML
Sebacato de bis(2-etilhexilo), Sigma-Aldrich®
Bis(2-ethylhexyl)sebacate
Fórmula: C₂₆H₅₀O₄
Ponto de ebulição: 435 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 213 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009497
Número CAS: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=689b9837fe6dd360b0805997dc4becc04db9113e&prid=web&clid=SAPDAM