Print…
Sebacato de bis(2-etilhexilo), TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
23399.296EA 69.1 EUR
23399.296 23399.460
Sebacato de bis(2-etilhexilo), TECHNICAL
Bis(2-ethylhexyl)sebacate
Fórmula: C₂₆H₅₀O₄
Peso Molecular: 426.68 g/mol
Ponto de ebulição: 435
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 0.914 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 213
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009497
Número CAS: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=689b9837fe6dd360b0805997dc4becc04db9113e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Identification Passes test