Print…
Sebacato de bis(2-etilhexilo) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
269920010 269920025 269920100
ACRO269920010EA 128 EUR
ACRO269920010 ACRO269920025 ACRO269920100
Sebacato de bis(2-etilhexilo) 97%
Bis(2-ethylhexyl)sebacate
Fórmula: C₂₆H₅₀O₄
Peso Molecular: 426.68 g/mol
Ponto de ebulição: 212 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 0.91 g/cm³
Ponto de Inflamação: 215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009497
Número CAS: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=689b9837fe6dd360b0805997dc4becc04db9113e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %