Print…
Ethyl-3-mercaptopropionate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-mercaptopropanoate, 3-Mercaptopropionic acid ethyl ester
137410250 137410050
ACRO137410250EA 137 EUR
ACRO137410250 ACRO137410050
Ethyl-3-mercaptopropionate 98%
Ethyl-3-mercaptopropionate
Fórmula: C₅H₁₀O₂S
Ponto de ebulição: 75…76 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,059 g/cm³
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004896
Número CAS: 5466-06-8
EINECS: 226-771-5
UN: 3334
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %