Carbonato de dimetilo 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13104.0E
A13104.22
A13104.36
A13104.0EEA
128
EUR
A13104.0E
A13104.22
A13104.36
Carbonato de dimetilo 99
Carbonato de dimetilo
Purity: 99%
CAS No.: 616-38-6
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Flash Point: 16°(61°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.070
Refractive Index: 1.3680
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pleasant
Melting Point: ca 4°
Boiling Point: 90°
Solubility: Insoluble in water. Miscible with alcohol, ether
Beilstein Reference: 635821
Merck Reference: 14,3241
UN No.: 1161
MDL No.: MFCD00008420
Fórmula:
C₃H₆O₃ Peso Molecular: 90.08 g/mol Ponto de ebulição: 90 °C Ponto de Fusão: ∼ 4 °C Densidade: 1.070 Ponto de Inflamação: 16 °C (61 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008420 Número CAS: 616-38-6 EINECS: 210-478-4 UN: 1161 ADR: 3 II Merck Index: 12,06117 |