Print…
Carbonato de dimetilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
116120025 116125000 116120010 116120100
ACRO116120025EA 176 EUR
ACRO116120025 ACRO116125000 ACRO116120010 ACRO116120100
Carbonato de dimetilo 99%
Carbonato de dimetilo
Fórmula: C₃H₆O₃
Ponto de ebulição: 90 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 2…4 °C
Densidade: 1,069 g/cm³
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008420
Número CAS: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
UN: 1161
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06117
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3672 to 1.3692 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤30 APHA
Acidity (HCl) ≤0.1 %
Methanol ≤0.2 % (GC)
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.5 ppm
Titrable base ≤0.0004 meq/g
KMnO4-reducing substance Passes test
K2Cr2O7-reducing substance Passes test