Print…
Carbonato de dietilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D91551-1L D91551-2.5L D91551-250ML D91551-18L D91551-4L
SIALD91551-1LEA 109 EUR
SIALD91551-1L SIALD91551-2.5L SIALD91551-250ML SIALD91551-18L SIALD91551-4L
Carbonato de dietilo, Sigma-Aldrich®
Carbonato de dietilo
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 127 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –43 °C
Densidade: 0,9751 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009107
Número CAS: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
UN: 2366
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03815