Print…
Carbonato de dietilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02898.0100 8.02898.0500 8.02898.1000
8.02898.0100EA 31.2 EUR
8.02898.0100 8.02898.0500 8.02898.1000
Carbonato de dietilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Carbonato de dietilo
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 127 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –43 °C
Densidade: 0,9751 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009107
Número CAS: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
UN: 2366
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03815
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -43 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 11 hPa (20 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.384 (20 °C)
Explosion Limit 1.4 - 11.0 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 6.3 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 445 °C
Evaporation number 14
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid