Carbonato de dietilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99+%
CAS No.: 105-58-8
Molecular Formula: (CH3CH2O)2C=O
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 31°(87°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.975
Refractive Index: 1.3845
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pleasant
Melting Point: -43°
Boiling Point: 126-128°
Beilstein Reference: 956591
Merck Reference: 14,3780
UN No.: 2366
MDL No.: MFCD00009107
Fórmula:
C₅H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 126…128 °C Ponto de Fusão: –43 °C Densidade: 0,975 Ponto de Inflamação: 31 °C (87 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009107 Número CAS: 105-58-8 EINECS: 203-311-1 UN: 2366 ADR: 3,III Merck Index: 14,3780 |