Print…
Methyl myristate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tetradecylic acid methyl ester, Myristic acid methyl ester, Tetradecanoic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W272205-1KG-K W272205-20KG-K W272205-8KG-K
SIALW272205-1KG-KEA 134 EUR
SIALW272205-1KG-K SIALW272205-20KG-K SIALW272205-8KG-K
Methyl myristate, Sigma-Aldrich®
Methyl myristate
Fórmula: C₁₅H₃₀O₂
Ponto de ebulição: 323 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 0,86715 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 140 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008983
Número CAS: 124-10-7
EINECS: 204-680-1