Print…
Methyl myristate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tetradecylic acid methyl ester, Myristic acid methyl ester, Tetradecanoic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M3378-1G M3378-25G
SIALM3378-1GEA 45.7 EUR
SIALM3378-1G SIALM3378-25G
Methyl myristate, Sigma-Aldrich®
Methyl myristate
Fórmula: C₁₅H₃₀O₂
Ponto de ebulição: 323 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 0,86715 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 140 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008983
Número CAS: 124-10-7
EINECS: 204-680-1