Print…
Methyl myristate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Tetradecylic acid methyl ester, Myristic acid methyl ester, Tetradecanoic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
A10257.18 A10257.30
A10257.18EA 33.3 EUR
A10257.18 A10257.30
Methyl myristate ≥99%
Methyl myristate
Purity: 99% CAS No.: 124-10-7 Molecular Formula: C15H30O2 Formula Weight: 242.40 Flash Point: 112°(234°F) Refractive Index: 1.4562 Melting Point: 18° Boiling Point: 323° MDL No.: MFCD00008983
Fórmula: C₁₅H₃₀O₂
Ponto de ebulição: 323 °C
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 0,855
Ponto de Inflamação: >112 °C (234 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008983
Número CAS: 124-10-7
EINECS: 204-680-1