Print…
Ethyl myristate
Fornecedor: Cayman Chemical
10008197-100 10008197-500 10008197-1
CAYM10008197-100EA 37.6 EUR
CAYM10008197-100 CAYM10008197-500 CAYM10008197-1
Ethyl myristate
Ethyl myristate
Fórmula: C₁₆H₃₂O₂
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008984
Número CAS: 124-06-1
EINECS: 204-675-4