Print…
Isopropyl myristate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
412850250 412851000 412850010
ACRO412850250EA 22.2 EUR
ACRO412850250 ACRO412851000 ACRO412850010
Isopropyl myristate 96%
Isopropyl myristate
Fórmula: C₁₇H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 167 °C (9 mmHg)
Ponto de Fusão: 0 - 1 °C
Densidade: 0,85 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008982
Número CAS: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 13,05235
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥95 %
Color scale ≤30 APHA
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g