Print…
Própionato de metilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W274208-10KG-K W274208-1KG-K W274208-20KG-K
SIALW274208-10KG-KEA 931 EUR
SIALW274208-10KG-K SIALW274208-1KG-K SIALW274208-20KG-K
Própionato de metilo, Sigma-Aldrich®
Própionato de metilo
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 79,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –87 °C
Densidade: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009306
Número CAS: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
UN: 1248
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06191