Print…
Própionato de metilo 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
149050010 149052500
149050010.EA 122 EUR
149050010. 149052500.
Própionato de metilo 99+%
Própionato de metilo
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 79,7 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –88 °C
Densidade: 0,915 g/cm³
Ponto de Inflamação: –2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009306
Número CAS: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
UN: 1248
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06191
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g