Print…
Própionato de etilo
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Propionic acid ethyl ester
15498.A1 15498.D5
15498.A1EA 54.3 EUR
15498.A1 15498.D5
Própionato de etilo
Própionato de etilo
CAS No.: 105-37-3 Molecular Formula: CH3CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 12°(54°F) Physical Form: Liquid Density: 0.891 Refractive Index: 1.3850 Melting Point: -73° Boiling Point: 99° Beilstein Reference: 506287 Merck Reference: 14,3847 UN No.: 1195 MDL No.: MFCD00009308
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 99 °C
Ponto de Fusão: –73 °C
Densidade: 0.891
Ponto de Inflamação: 12 °C (54 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009308
Número CAS: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN: 1195
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03878