Print…
Própionato de etilo 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Propionic acid ethyl ester
150500010 150500250 150505000 150500025
150500010.EA 48.6 EUR
150500010. 150500250. 150505000. 150500025.
Própionato de etilo 99+%
Própionato de etilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 99 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –73 °C
Densidade: 0,887 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009308
Número CAS: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN: 1195
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03878
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Relative density (20/4°C) 0.888 to 0.891
Acid value ≤1 mg KOH/g