Print…
n-Propionato de butilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Propionic acid butyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W221104-1KG-K W221104-20KG-K W221104-9KG-K
SIALW221104-1KG-KEA 188 EUR
SIALW221104-1KG-K SIALW221104-20KG-K SIALW221104-9KG-K
n-Propionato de butilo, Sigma-Aldrich®
n-Propionato de butilo
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 145 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –90 °C
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009448
Número CAS: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,01623