n-Propionato de butilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Propionic acid butyl ester
B20125.22
B20125.36
B20125.22EA
32.7
EUR
B20125.22
B20125.36
n-Propionato de butilo ≥99%
n-Propionato de butilo
Purity: 99%
CAS No.: 590-01-2
Molecular Formula: CH3CH2CO2(CH2)3CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 38°(101°F)
Refractive Index: 1.4020
Boiling Point: 144-146°
Merck Reference: 14,1587
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009448
Fórmula:
C₇H₁₄O₂ Ponto de ebulição: 144…146 °C Ponto de Fusão: –90 °C Densidade: 0,87 Ponto de Inflamação: 38 °C (101 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009448 Número CAS: 590-01-2 EINECS: 209-669-5 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,1587 |