Print…
Ethyl valerate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W246204-1KG-K W246204-20KG-K W246204-9KG-K
SIALW246204-1KG-KEA 111 EUR
SIALW246204-1KG-K SIALW246204-20KG-K SIALW246204-9KG-K
Ethyl valerate, Sigma-Aldrich®
Ethyl valerate
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 145 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –91 °C
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009479
Número CAS: 539-82-2
EINECS: 208-726-1
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10042