Print…
Ethyl valerate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl Pentanoate, Valeric acid ethyl ester
410470050 410471000 410475000
ACRO410470050EA 25.1 EUR
ACRO410470050 ACRO410471000 ACRO410475000
Ethyl valerate 99%
Ethyl valerate
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Peso Molecular: 130.19 g/mol
Ponto de ebulição: 145 °C
Ponto de Fusão: –91 °C
Densidade: 0.87 g/cm³
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009479
Número CAS: 539-82-2
EINECS: 208-726-1
UN: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10042
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %