Print…
Methyl octanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W272809-1KG-K W272809-9KG-K
SIALW272809-1KG-KEA 102 EUR
SIALW272809-1KG-K SIALW272809-9KG-K
Methyl octanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl octanoate
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Peso Molecular: 158.24 g/mol
Ponto de ebulição: 190
Ponto de Fusão: –36.7 °C
Densidade: 0.877 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 68
Número MDL : MFCD00009551
Número CAS: 111-11-5
EINECS: 203-835-0