Print…
Methyl octanoate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14927.0025 8.14927.0100
8.14927.0025EA 35.3 EUR
8.14927.0025 8.14927.0100
Methyl octanoate para síntese, Sigma-Aldrich®
Methyl octanoate
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Peso Molecular: 158.24 g/mol
Ponto de ebulição: 190
Ponto de Fusão: –36.7 °C
Densidade: 0.877 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 68
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009551
Número CAS: 111-11-5
EINECS: 203-835-0
Encomendar
Solubility 0.064 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 193 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (34.2 °C)
Flash Point 68 °C
Density 0.877 g/cm3 (20 °C)