Print…
Methyl octanoate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Caprylic acid methyl ester, Octanoic acid methyl ester, Methyl caprylate
414620250 414621000 414625000
ACRO414620250EA 51.1 EUR
ACRO414620250 ACRO414621000 ACRO414625000
Methyl octanoate 99%
Methyl octanoate
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Peso Molecular: 158.24 g/mol
Ponto de ebulição: 79 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: –36.7 °C
Densidade: 0.878 g/cm³
Ponto de Inflamação: 73 °C
Número MDL : MFCD00009551
Número CAS: 111-11-5
EINECS: 203-835-0
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.868 to 0.888
Acid value ≤1 mg KOH/g