Print…
Ethyl octanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Caprylic acid ethyl ester, Octanoic acid ethyl ester, Ethyl caprylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W244910-100G-K W244910-1KG-K W244910-4KG-K
SIALW244910-100G-KEA 102 EUR
SIALW244910-100G-K SIALW244910-1KG-K SIALW244910-4KG-K
Ethyl octanoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl octanoate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Peso Molecular: 172.27 g/mol
Ponto de ebulição: 206
Ponto de Fusão: –47 °C
Densidade: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009552
Número CAS: 106-32-1
EINECS: 203-385-5
Merck Index: 13,03813