Print…
Ethyl octanoate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Caprylic acid ethyl ester, Octanoic acid ethyl ester, Ethyl caprylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00202.0005 8.00202.0250 8.00202.9010
8.00202.0005EA 24.3 EUR
8.00202.0005 8.00202.0250 8.00202.9010
Ethyl octanoate para síntese, Sigma-Aldrich®
Ethyl octanoate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Peso Molecular: 172.27 g/mol
Ponto de ebulição: 206
Ponto de Fusão: –47 °C
Densidade: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009552
Número CAS: 106-32-1
EINECS: 203-385-5
Merck Index: 13,03813
Encomendar
Solubility 0.070 g/l (25 °C)
Melting Point -47 °C
Molar Mass 172.27 g/mol
Boiling Point 208 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.4166 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 325 °C
Synonyms Ethyl caprylate, Octanoic acid ethyl ester
Hill Formula C10H20O2
Chemical Formula CH3(CH2)6COOC2H5