Ethyl octanoate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Caprylic acid ethyl ester, Octanoic acid ethyl ester, Ethyl caprylate
B23450.22
B23450.36
B23450.22EA
28.3
EUR
B23450.22
B23450.36
Ethyl octanoate ≥99%
Ethyl octanoate
Purity: 99%
CAS No.: 106-32-1
Molecular Formula: C10H20O2
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4170
Odour: Ester-like
Melting Point: -47°
Boiling Point: 206-208°
Merck Reference: 14,3778
MDL No.: MFCD00009552
Fórmula:
C₁₀H₂₀O₂ Peso Molecular: 172.27 g/mol Ponto de ebulição: 206…208 °C Ponto de Fusão: –47 °C Densidade: 0.872 Ponto de Inflamação: 79 °C (174 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009552 Número CAS: 106-32-1 EINECS: 203-385-5 Merck Index: 13,03813 |