Print…
Ethyl octanoate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Caprylic acid ethyl ester, Octanoic acid ethyl ester, Ethyl caprylate
150510050 150511000 150515000
ACRO150510050EA 23.3 EUR
ACRO150510050 ACRO150511000 ACRO150515000
Ethyl octanoate 99+%
Ethyl octanoate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Peso Molecular: 172.27 g/mol
Ponto de ebulição: 206
Ponto de Fusão: –47 °C
Densidade: 0.868 g/cm³
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009552
Número CAS: 106-32-1
EINECS: 203-385-5
Merck Index: 13,03813
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20°C) 0.866 to 0.87
Acid value ≤1 mg KOH/g