Print…
Methyl stearate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Stearic acid methyl ester, Methyl octadecanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W504807-10KG W504807-1KG W504807-5KG W504807-SAMPLE
SIALW504807-10KGEA 970 EUR
SIALW504807-10KG SIALW504807-1KG SIALW504807-5KG SIALW504807-SAMPLE
Methyl stearate, Sigma-Aldrich®
Methyl stearate
Fórmula: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
Ponto de ebulição: 355 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Densidade: 1,007 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009005
Número CAS: 112-61-8
EINECS: 203-990-4
Merck Index: 12,08959