Print…
Methyl stearate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Stearic acid methyl ester, Methyl octadecanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
S5376-10G S5376-50G S5376-5G
SIALS5376-10GEA 359 EUR
SIALS5376-10G SIALS5376-50G SIALS5376-5G
Methyl stearate, Sigma-Aldrich®
Methyl stearate
Fórmula: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
Ponto de ebulição: 355 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Densidade: 1,007 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009005
Número CAS: 112-61-8
EINECS: 203-990-4
Merck Index: 12,08959