Print…
Methyl stearate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Stearic acid methyl ester, Methyl octadecanoate
A13265.06 A13265.14
A13265.06EA 60.3 EUR
A13265.06 A13265.14
Methyl stearate ≥99%
Methyl stearate
Purity: 99% CAS No.: 112-61-8 Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2CH3 Formula Weight: 298.51 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Cryst powder Melting Point: 38-42° Boiling Point: 180-182/4mm Beilstein Reference: 1786213 Merck Reference: 14,8804 MDL No.: MFCD00009005
Fórmula: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
Ponto de ebulição: 180…182 °C (4 mmHg)
Ponto de Fusão: 38…42 °C
Densidade: 1,007 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009005
Número CAS: 112-61-8
EINECS: 203-990-4
Merck Index: 14,8804