Print…
Ethyl stearate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W349003-1KG W349003-250G W349003-5KG W349003-SAMPLE
SIALW349003-1KGEA 163 EUR
SIALW349003-1KG SIALW349003-250G SIALW349003-5KG SIALW349003-SAMPLE
Ethyl stearate, Sigma-Aldrich®
Ethyl stearate
Fórmula: C₂₀H₄₀O₂
Ponto de ebulição: 365 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 31 °C
Densidade: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009006
Número CAS: 111-61-5
EINECS: 203-887-4