Print…
Ethyl stearate
Fornecedor: Cayman Chemical
10008196-100 10008196-500
CAYM10008196-100EA 43.1 EUR
CAYM10008196-100 CAYM10008196-500
Ethyl stearate
Ethyl stearate
Fórmula: C₂₀H₄₀O₂
Ponto de ebulição: 365 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 31 °C
Densidade: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009006
Número CAS: 111-61-5
EINECS: 203-887-4