Print…
Ethyl stearate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
207480050 207480250
ACRO207480050EA 31.2 EUR
ACRO207480050 ACRO207480250
Ethyl stearate 97%
Ethyl stearate
Fórmula: C₂₀H₄₀O₂
Ponto de ebulição: 213…215 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 30…39 °C
Densidade: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009006
Número CAS: 111-61-5
EINECS: 203-887-4
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or low melting crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 39 °C
GC ≥96.0 %