Estearato de butilo, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
CAS No.: 123-95-5
Molecular Formula: CH3(CH2)16COO(CH2)3CH3
Formula Weight: 340.59
Flash Point: 160°(320°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.861
Refractive Index: 1.4430
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 17-22°
Boiling Point: 343°
Beilstein Reference: 1792866
Merck Reference: 14,1589
MDL No.: MFCD00026669
Fórmula:
C₂₂H₄₄O₂ Ponto de ebulição: 343 °C Ponto de Fusão: 17…22 °C Densidade: 0,861 Ponto de Inflamação: 160 °C (320 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00026669 Número CAS: 123-95-5 EINECS: 204-666-5 Merck Index: 14,1589 |