Formato de propilo ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 110-74-7
Molecular Formula: HCO2CH2CH2CH3
Formula Weight: 88.11
Flash Point: -4°(25°F)
Refractive Index: 1.3750
Melting Point: -93°
Boiling Point: 80-81°
Beilstein Reference: 1739272
Merck Reference: 14,7858
UN No.: 1281
MDL No.: MFCD00003295
Fórmula:
C₄H₈O₂ Ponto de ebulição: 80…81 °C Ponto de Fusão: –93 °C Densidade: 0,904 Ponto de Inflamação: –4 °C (25 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003295 Número CAS: 110-74-7 EINECS: 203-798-0 UN: 1281 ADR: 3,II Merck Index: 14,7858 |