Print…
Formato de metilo 98% para espectroscopia
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
414345000 414340050 414340025
ACRO414345000EA 82.6 EUR
ACRO414345000 ACRO414340050 ACRO414340025
Formato de metilo 98% para espectroscopia
Formato de metilo
Fórmula: C₂H₄O₂
Ponto de ebulição: 32 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –100 °C
Densidade: 0,968 g/cm³
Ponto de Inflamação: –32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003291
Número CAS: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN: 1243
ADR: 3,I
Merck Index: 12,06153
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %
UV at 320 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0008 meq/g