Print…
Formato de metilo 97%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Formic acid methyl ester
126820010 126820025
ACRO126820010EA 35.7 EUR
ACRO126820010 ACRO126820025
Formato de metilo 97%, puro
Formato de metilo
Fórmula: C₂H₄O₂
Ponto de ebulição: 31…33 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –100 °C
Densidade: 0,968 g/cm³
Ponto de Inflamação: –32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003291
Número CAS: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN: 1243
ADR: 3,I
Merck Index: 12,06153
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3420 to 1.3440 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥96.0 %