Formato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Formic acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W243418-10KG-K
W243418-1KG-K
W243418-25KG-K
SIALW243418-10KG-KEA
393
EUR
SIALW243418-10KG-K
SIALW243418-1KG-K
SIALW243418-25KG-K
Formato de etilo, Sigma-Aldrich®
Formato de etilo
Fórmula:
C₃H₆O₂ Ponto de ebulição: 148 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –2 °C Densidade: 0,9208 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: –20 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003294 Número CAS: 109-94-4 EINECS: 203-721-0 UN: 1190 ADR: 3,II Merck Index: 13,03841 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...