Print…
Formato de etilo 98+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Formic acid ethyl ester
150670010 150670025 150675000 150670251
ACRO150670010EA 80.1 EUR
ACRO150670010 ACRO150670025 ACRO150675000 ACRO150670251
Formato de etilo 98+%, puro
Formato de etilo
Fórmula: C₃H₆O₂
Peso Molecular: 74.08 g/mol
Ponto de ebulição: 54 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 0.917 g/cm³
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003294
Número CAS: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
UN: 1190
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03841
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3580 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %